Kluczowe dokumenty
SLW1060/20D
Pyrex® Watch glasses
nominal diameter 150 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1060/20D
Wybierz wielkość
10 EA
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121801
NACRES:
NB.43
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 10
producent / nazwa handlowa
1060/20D
SciLabware
średnica nominalna
150 mm
Opis ogólny
Szkiełka zegarkowe
  • Do odparowywania i przykrywania podgrzewanych zlewek
  • Wykonane z odpornego na wysoką temperaturę szkła borokrzemowego Pyrex
  • Ogniowo polerowane krawędzie zmniejszają liczbę odprysków i pęknięć
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)