Merck
SIK7509-10
Sigma-Aldrich
11-(2-Bromoisobutyrate)-undecyl-1-phosphonic acid
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H30BrO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.27
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Postać
solid
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
kolor
white
ciąg SMILES
BrC(C)(C(OCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O)=O)C
Zastosowanie
This coupling agent is used to create polymerizable surfaces: Atom transfer radical polymerization (ATRP)
Informacje prawne
Product of SiKEMIA
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3