About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Zastosowanie
Środek hydrofobowy do metali, tlenków metali i stopów. Rozwiązanie do nanopowlekania stosowane do tworzenia powierzchni omnifobowych w urządzeniach elektronicznych do pasywacji.
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)