Merck
RNI00021
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylboronic acid MIDA ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12BNO5
Masa cząsteczkowa:
249.03
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
ciąg SMILES
O=C(CN(C)CC(O1)=O)OB1C2=CC=C(O)C=C2
InChI
1S/C11H12BNO5/c1-13-6-10(15)17-12(13,18-11(16)7-13)8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,14H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
WUVDNEDXFYTLIX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)