Merck
QBD11005
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®8-TFP ester
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
100 MG
1060,00 zł
1000 MG
4070,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1060,00 zł
1000 MG
4070,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H49F4NO12
Masa cząsteczkowa:
811.81
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
Fmoc
amine
ester
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=O
InChI
1S/C40H49F4NO12/c41-34-27-35(42)38(44)39(37(34)43)57-36(46)9-11-48-13-15-50-17-19-52-21-23-54-25-26-55-24-22-53-20-18-51-16-14-49-12-10-45-40(47)56-28-33-31-7-3-1-5-29(31)30-6-2-4-8-32(30)33/h1-8,27,33H,9-26,28H2,(H,45,47)
Klucz InChI
NUMSYYFMYZRSKU-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Fmoc-N-amido-dPEG ®₈-TFP ester może być użyty do wprowadzenia łącznika dPEG i estru TFP podczas syntezy peptydów.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)