Merck
Q205
Sigma-Aldrich
p-Quaterphenyl
98%
Synonim(y):
Benzerythrene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4C6H4C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.40
Beilstein:
1912745
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
bp
428 °C/18 mmHg (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
λmaks.
298 nm
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H18/c1-3-7-19(8-4-1)21-11-15-23(16-12-21)24-17-13-22(14-18-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-18H
Klucz InChI
GPRIERYVMZVKTC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mingliang Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1365, 148-155 (2014-09-25)
One-pot synthesis of surface-confined ionic liquid functionalized silica spheres was proposed using N-(3-aminopropyl)imidazole, γ-isopropyltriethoxysilane and 1-bromooctadecane as starting materials. The surface modification of the silica spheres was successful with a high surface density of octadecylimidazolium, enabling the utilization of this