PL860.5-CG
Plas-Labs desiccator cabinet, clear acrylic
model 860.5-CG, W × D × H 12 in. × 12 in. × 6 in.
Wybierz wielkość
2750,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2750,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
includes: 2 perforated shelves
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 860.5-CG
szer. × śr. × wys.
12 in. × 12 in. × 6 in.
Opis ogólny
Pod dodatnim przepływem gazu N2 zapobiegają przenikaniu wilgoci do struktury molekularnej przechowywanych komponentów. Można łatwo obserwować stan komponentów bez otwierania drzwi. Bursztynowe jednostki są bardzo skuteczne w ochronie przed szkodliwym promieniowaniem UV dla wrażliwych na światło komponentów.
Cechy:
- Unikalny system "Gasket Guard" zapobiega przywieraniu uszczelek, niszcząc ich skuteczność.
- Wszystkie półki mają perforowane szczeliny (rowki) dla optymalnego nasycenia gazem
- Możliwość sztaplowania z antypoślizgowymi, szczelnymi nóżkami
- Standaryzacja konstrukcji oznacza możliwość wymiany półek
- Wszystkie komory z dwoma lub więcej boksami mają wbudowany separator boksów
- Uszczelka z PVC o zamkniętej strukturze komórkowej
- Jednostki są wykonane z optycznie przezroczystego lub bursztynowego akrylu
- Każda kabina posiada dwa nylonowe złącza gazowe 1/8 x1/4 NPT (kolanka 90°)
- Zawiasy wsuwane są standardem
- Zaciski uszczelniające są sprężynowe, co zapewnia równomierne naprężenie
- Wbudowany higrometr (wilgotność względna)
- Wszystkie urządzenia mają akrylowe osłony drzwi, aby zapobiec wypaczeniu i możliwemu zanieczyszczeniu lub utracie wewnętrznej atmosfery.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)