PL800GH-10
Plas-Labs Hypalon™ glove box gloves
for 1 piece glove set, size 10 (for 8 in. ports)
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
Hypalon®
rozmiar
10 (for 8 in. ports)
Właściwości
reusable
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 800GH-10
Opis ogólny
Biała guma Plas-Labs Hypalon® zapewnia odporność na ścieranie, utleniające chemikalia, ozon i promieniowanie UV
Uwaga: Rękawy, rękawice i łączniki rękawic należy zamawiać osobno.
Uwaga: Rękawy, rękawice i łączniki rękawic należy zamawiać osobno.
Informacje prawne
HaackerCalc is a trademark of ChemSW, Inc.
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)