PH018660
1-((1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-3-yl)methyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Postać
solid
ciąg SMILES
O=C(O)C1=CN(CC2CN(C(OC(C)(C)C)=O)CCC2)N=N1
InChI
1S/C14H22N4O4/c1-14(2,3)22-13(21)17-6-4-5-10(7-17)8-18-9-11(12(19)20)15-16-18/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,19,20)
Klucz InChI
QRALPKRZEYEDDV-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3