PH017914
tert-Butyl 4-(2-chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)piperidine-1-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Postać
solid
ciąg SMILES
ClC1=NC2=CC=CN=C2N1C3CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC3
InChI
1S/C16H21ClN4O2/c1-16(2,3)23-15(22)20-9-6-11(7-10-20)21-13-12(19-14(21)17)5-4-8-18-13/h4-5,8,11H,6-7,9-10H2,1-3H3
Klucz InChI
WIKBXASBCFXJRA-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3