Kluczowe dokumenty
PH017417
N-tert-butyl-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formularz
solid
ciąg SMILES
CC1(C)C(C)(C)OB(C2=CC=CC=C2S(=O)(NC(C)(C)C)=O)O1
InChI
1S/C16H26BNO4S/c1-14(2,3)18-23(19,20)13-11-9-8-10-12(13)17-21-15(4,5)16(6,7)22-17/h8-11,18H,1-7H3
Klucz InChI
FXHJZFAZENHBOW-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)