Merck
PH016504
Sigma-Aldrich
tert-Butyl (R)-(1-(6-methylnicotinoyl)pyrrolidin-3-yl)carbamate
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23N3O3
Masa cząsteczkowa:
305.37
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
solid
ciąg SMILES
O=C(C1=CN=C(C)C=C1)N(CC2)C[C@@H]2NC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C16H23N3O3/c1-11-5-6-12(9-17-11)14(20)19-8-7-13(10-19)18-15(21)22-16(2,3)4/h5-6,9,13H,7-8,10H2,1-4H3,(H,18,21)/t13-/m1/s1
Klucz InChI
MLNKTNIEHROQTA-CYBMUJFWSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)