Merck
PH016193
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyphenyl)morpholine hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16ClNO2
Masa cząsteczkowa:
229.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
ciąg SMILES
COC1=CC=CC=C1C2CNCCO2.Cl
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-13-10-5-3-2-4-9(10)11-8-12-6-7-14-11;/h2-5,11-12H,6-8H2,1H3;1H
Klucz InChI
KFWOQEDDOKPBNG-UHFFFAOYSA-N