Merck
PH016148
Sigma-Aldrich
(3R,8aR)-3-Ethyloctahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18N2
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
ciąg SMILES
CC[C@@H]1CN(CCC2)[C@H]2CN1
InChI
1S/C9H18N2/c1-2-8-7-11-5-3-4-9(11)6-10-8/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-,9-/m1/s1
Klucz InChI
VJSUDAXXXXTREH-RKDXNWHRSA-N