Merck
PH014340
Sigma-Aldrich
5-(5-Bromo-1H-indol-1-yl)pentan-1-ol
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16BrNO
Masa cząsteczkowa:
282.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
ciąg SMILES
BrC1=CC=C(N(CCCCCO)C=C2)C2=C1
InChI
1S/C13H16BrNO/c14-12-4-5-13-11(10-12)6-8-15(13)7-2-1-3-9-16/h4-6,8,10,16H,1-3,7,9H2
Klucz InChI
OJSGTOIKPGBUPC-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)