Merck
PH014035
Sigma-Aldrich
(2,6-Difluorophenyl)[1,3-dimethyl-5-(methylamino)-1H-pyrazol-4-yl]methanone hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C13H14ClF2N3O
Numer CAS:
ciąg SMILES
CC1=NN(C)C(NC)=C1C(C2=C(F)C=CC=C2F)=O.Cl
InChI
1S/C13H13F2N3O.ClH/c1-7-10(13(16-2)18(3)17-7)12(19)11-8(14)5-4-6-9(11)15;/h4-6,16H,1-3H3;1H