Merck
PH012964
7-bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid compound with N'-{(E)-4-[(6-methoxy-8-quinolinyl)amino]pentyl}-N,N-dimethylimidoformamide
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C29H33BrN4O4
Masa cząsteczkowa:
581.515