Merck
PH010864
Sigma-Aldrich
(4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenoxy)acetic acid
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C12H15ClO3
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352106
ciąg SMILES
CC(C)C1=CC(Cl)=C(C)C=C1OCC(O)=O
InChI
1S/C12H15ClO3/c1-7(2)9-5-10(13)8(3)4-11(9)16-6-12(14)15/h4-5,7H,6H2,1-3H3,(H,14,15)