Merck
PH009607
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-4-ol
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C12H14N2O
Numer CAS:
ciąg SMILES
OC(C1)C2=C(CN1C)C(C=CC=C3)=C3N2
InChI
1S/C12H14N2O/c1-14-6-9-8-4-2-3-5-10(8)13-12(9)11(15)7-14/h2-5,11,13,15H,6-7H2,1H3