Merck
PH004555
Sigma-Aldrich
[4-(4-Nitrophenoxy)phenyl](phenyl)methanone
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C19H13NO4
Numer CAS:
Numer MDL:
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(OC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)C=C2