Merck
PH003721
Sigma-Aldrich
2-(3,4-Dichlorobenzyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C15H9Cl2NO2
Numer CAS:
Numer MDL:
ciąg SMILES
O=C(N1CC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)C(C=CC=C3)=C3C1=O