Merck
PH003502
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-dihydronaphtho[1,2-b]thiophene-3-carbonitrile
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C13H10N2S
Numer CAS:
Numer MDL:
ciąg SMILES
NC1=C(C#N)C(CC2)=C(S1)C3=C2C=CC=C3