Merck
PH002976
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(benzyloxy)-2-tert-butylbenzene
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C24H26O2
Numer CAS:
Numer MDL:
ciąg SMILES
CC(C)(C)C1=C(OCC2=CC=CC=C2)C=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C1