Merck
PH002911
Sigma-Aldrich
2-[1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]-N-hydroxy-N-methylacetamide
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C20H19ClN2O4
Numer CAS:
Numer MDL:
ciąg SMILES
CC1=C(CC(N(O)C)=O)C2=C(C=CC(OC)=C2)N1C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O