Merck
PH002616
Sigma-Aldrich
1-[(5-Chloro-2-methoxybenzyl)(methyl)amino]-3-[2-(diethylamino)ethyl]-3-phenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C29H34ClN3O2
Numer CAS:
Numer MDL:
ciąg SMILES
O=C1C(C2=CC=CC=C2)(CCN(CC)CC)C3=CC=CC=C3N1N(C)CC4=CC(Cl)=CC=C4OC
InChI
1S/C29H34ClN3O2/c1-5-32(6-2)19-18-29(23-12-8-7-9-13-23)25-14-10-11-15-26(25)33(28(29)34)31(3)21-22-20-24(30)16-17-27(22)35-4/h7-17,20H,5-6,18-19,21H2,1-4H3
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)