Merck
PH002295
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-N-[4-(hydroxy{4-[(trifluoroacetyl)amino]phenyl}methyl)phenyl]acetamide
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C17H12F6N2O3
Numer CAS:
Numer MDL:
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(NC1=CC=C(C(O)C2=CC=C(NC(C(F)(F)F)=O)C=C2)C=C1)=O