Merck
PH002128
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-({2-[(2-{[4-(ethoxycarbonyl)anilino]carbonyl}phenyl)disulfanyl]benzoyl}amino)benzoate
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C32H28N2O6S2
Numer CAS:
Numer MDL:
ciąg SMILES
O=C(NC1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1)C2=CC=CC=C2SSC3=CC=CC=C3C(NC4=CC=C(C(OCC)=O)C=C4)=O
InChI
1S/C32H28N2O6S2/c1-3-39-31(37)21-13-17-23(18-14-21)33-29(35)25-9-5-7-11-27(25)41-42-28-12-8-6-10-26(28)30(36)34-24-19-15-22(16-20-24)32(38)40-4-2/h5-20H,3-4H2,1-2H3,(H,33,35)(H,34,36)
Klucz InChI
YATYILBUKWQZJR-UHFFFAOYSA-N