Merck
PH000492
N-((1E)-4-(3,4-DICHLOROPHENYL)-3,4-DIHYDRO-1(2H)-NAPHTHALENYLIDENE)METHANAMINE
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C17H15Cl2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.22
Numer MDL:
Inne uwagi