Merck
PH000323
Sigma-Aldrich
N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)-2-nitrobenzamide
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C20H13ClN2O4
Numer CAS:
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC(Cl)=CC=C2NC(C3=C([N+]([O-])=O)C=CC=C3)=O
InChI
1S/C20H13ClN2O4/c21-14-10-11-17(16(12-14)19(24)13-6-2-1-3-7-13)22-20(25)15-8-4-5-9-18(15)23(26)27/h1-12H,(H,22,25)