Merck
PH000253
Sigma-Aldrich
N-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)-N-[(E)-(3,4,5-trimethoxyphenyl)methylidene]amine
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C19H23NO6
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352116
ciąg SMILES
COC(C(OC)=C1)=C(OC)C=C1/C=N/C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2
InChI
1S/C19H23NO6/c1-21-14-7-12(8-15(22-2)18(14)25-5)11-20-13-9-16(23-3)19(26-6)17(10-13)24-4/h7-11H,1-6H3/b20-11+