Merck
P46202
Sigma-Aldrich
1-Piperidineacetaldehyde diethyl acetal
Synonim(y):
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H23NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.31
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443 (lit.)
bp
219-221 °C (lit.)
gęstość
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(CN1CCCCC1)OCC
InChI
1S/C11H23NO2/c1-3-13-11(14-4-2)10-12-8-6-5-7-9-12/h11H,3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
VSHHRRNJQBETGT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Ethylene trimerisation
  • Synthesis of aryl-substituted piperidines by superacid activation of piperidones
  • Studies involving elimination reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)