About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C7H11(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.542 (lit.)
bp
136-138 °C/4 mmHg (lit.)
mp
21-23 °C (lit.)
gęstość
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CCCCCC1c2ccccc2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?