Merck
OTV000194
Sigma-Aldrich
2-Cyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-N-(2-methoxyphenyl)-2-propenamide
AldrichCPR
Wybierz wielkość
1 G
918,00 zł
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
918,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16N2O4
Masa cząsteczkowa:
324.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
ciąg SMILES
N(c2c(cccc2)OC)C(=O)\C(=C\c1cc(c(cc1)O)OC)\C#N
InChI
1S/C18H16N2O4/c1-23-16-6-4-3-5-14(16)20-18(22)13(11-19)9-12-7-8-15(21)17(10-12)24-2/h3-10,21H,1-2H3,(H,20,22)/b13-9+
Klucz InChI
LPRNSXCFKIPQAJ-UKTHLTGXSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Informacje prawne
Product of Otava
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)