Kluczowe dokumenty
O9301
Oxamic acid hydrazide
99%
Synonim(y):
‘Semioxamazide’
About This Item
Wzór liniowy:
NH2COCONHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.08
Beilstein:
1751846
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
mp
216-218 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
NNC(=O)C(N)=O
Zastosowanie
Reagent for aldehydes and ketones.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?