Zaślepki rurek Bruker Match™ są specjalnie obrabiane z fluoropolimeru PTFE, są oznaczone kolorami według rozmiaru rurki i odpowiadają kolorowi zacisku rurki w zespole wkładki Match™, co umożliwia szybką identyfikację pasujących elementów. Nasadka rurki ma lekko zwężającą się średnicę wewnętrzną. Początkowo nasadka dopasowuje się i łatwo wciska na probówkę, a następnie staje się coraz ciaśniejsza, gdy probówka osiąga pełną głębokość w nasadce, tworząc pozytywne uszczelnienie w celu zachowania lotnych roztworów próbek podczas krótko- lub długoterminowego przechowywania.
Informacje prawne
Match is a trademark of Bruker Biospin Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)