Wykonane ze szkła ASTM typu 1 klasy A, rurki Norell Select Series NMR są specjalnie zaprojektowane do spektroskopii NMR o wysokiej rozdzielczości. Seria Select zapewnia niezawodne działanie w przypadku technik wirowania lub bez wirowania, określania struktury małych cząsteczek lub określania struktury 3-D białka błonowego.
Cechy i korzyści
Norell® Select Series™ NMR tubes are manufactured from ASTM Type 1 Class A glass.
The material offers improved thermal shock resistance and a low thermal expansion coefficient.
Ideal for use in varying temperature applications, safe for cold storage refrigeration, and freeze/thaw cycling.
Compatible with new-generation lab automation systems.
Features a NorLoc™ cap for sample protection during critical applications.
Informacje prawne
NorLoc is a trademark of Norell, Inc.
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)