Merck
N9138
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrobenzenesulfonyl)-1H-1,2,4-triazole
Synonim(y):
1-(4-Nitrophenylsulfonyl)-1H-1,2,4-triazole, p-NBST
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6N4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.22
Beilstein:
619754
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
crystals
ciąg SMILES
O=N(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cncn2
InChI
1S/C8H6N4O4S/c13-12(14)7-1-3-8(4-2-7)17(15,16)11-6-9-5-10-11/h1-6H
Klucz InChI
HMNOLKQVFZCVIW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Condensing reagent for oligonucleotide synthesis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Itakura, K., et al.
Canadian Journal of Chemistry, 52, 3689-3689 (1974)