Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 310,00 zł 232,50 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 477,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-475-0
Beilstein/REAXYS Number:
973396
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
232,50 zł
Cena katalogowa310,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
crystals
mp
141-143 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H,8H2,(H,13,14)
InChI key
VIBOGIYPPWLDTI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95%, crystalline | description technical grade | description 99% |
| assay 99% | assay ≥95% | assay ≥90.0% (GC) | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form crystals | form crystalline | form powder, lumps | form liquid |
| mp 141-143 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?