Merck
N21006
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenyl disulfide
98%
Synonim(y):
Bis(3-nitrophenyl) disulfide, Nitrophenide
About This Item
Wzór liniowy:
(O2NC6H4)2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
78-80 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(SSc2cccc(c2)[N+]([O-])=O)c1
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D M Schmatz
Parasitology, 114 Suppl, S81-S89 (1997-01-01)
A metabolic pathway known as the mannitol cycle has been identified in Eimerian parasites. The pathway is a shunt off of the glycolytic pathway at fructose-6-phosphate (F6P). Two enzymes convert F6P to mannitol and two other enzymes are responsible for
J J Allocco et al.
The Journal of parasitology, 87(6), 1441-1448 (2002-01-10)
Unsporulated oocysts of the protozoan parasite Eimeria tenella contain high levels of mannitol, which is thought to be the principal energy source for the process of sporulation. Biosynthesis and utilization of this sugar alcohol occurs via a metabolic pathway known