About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
58-60 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO2/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
Klucz InChI
FYRPEHRWMVMHQM-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Xia Wang et al.
Talanta, 186, 561-567 (2018-05-23)
Metal-organic nanotubes (MONTs) have great potential for solid phase microextraction (SPME) on account of high specific surface area, tunable pore sizes, and exceptional thermal and chemical stability. In this work, zinc (II)-based metal-organic nanotubes (Zn-MONTs) were used as an adsorbent