Merck
N14808
Sigma-Aldrich
2-Nitrobiphenyl
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
gęstość pary
5.9 (vs air)
ciśnienie pary
2 mmHg ( 140 °C)
Próba
97%
temp. samozapłonu
356 °F
bp
165-170 °C/13 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO2/c14-13(15)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Klucz InChI
YOJKKXRJMXIKSR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)