MT51344622
Mettler Toledo InLab® OptiOx dissolved oxygen sensor
cable L 5 m
About This Item
Kod UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
opis
0 - 500%, 0 - 50 mg/L
mini LTW connector
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51344622
dł. kabla
5 m
Opis ogólny
Optyczny czujnik tlenu rozpuszczonego InLab® OptiOx-5m jest oparty na niezawodnej technologii RDO. Dzięki RDO (Rugged Dissolved Oxygen) pomiar tlenu rozpuszczonego jest łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej:
W połączeniu z czujnikiem ISM® (inteligentne zarządzanie czujnikiem) zapewnia wysoką dokładność i powtarzalność, której można zaufać dzięki produktom METTLER TOLEDO.
Czujniki InLab® OptiOx mogą być używane w połączeniu z miernikiem laboratoryjnym SevenExcellence lub przenośnymi miernikami SevenGo 9 lub SevenGo Duo 98.
Cechy i zalety
Czujnik InLab® OptiOx-5m do pomiaru tlenu rozpuszczonego jest oparty na niezawodnej technologii optycznej RDO (Rugged Dissolved Oxygen).
RDO jest szybki, precyzyjny i daje niezwykle powtarzalne wyniki.
Dzięki solidnej konstrukcji i dostosowanym akcesoriom, InLab® OptiOx-5 m jest prawdziwie wszechstronnym urządzeniem. W rezultacie jest idealnie przystosowany do pracy w trudnych warunkach terenowych (gdy jest wyposażony w osłonę ochronną OptiOx), a także w laboratorium.
- Stabilne wyniki i szybki czas reakcji
- Natychmiastowa gotowość do użycia
- Niezwykle łatwa obsługa, zero konserwacji: oszczędność czasu!
- Odpowiedni do bardzo szerokiego zakresu zastosowań
W połączeniu z czujnikiem ISM® (inteligentne zarządzanie czujnikiem) zapewnia wysoką dokładność i powtarzalność, której można zaufać dzięki produktom METTLER TOLEDO.
Czujniki InLab® OptiOx mogą być używane w połączeniu z miernikiem laboratoryjnym SevenExcellence lub przenośnymi miernikami SevenGo 9 lub SevenGo Duo 98.
Cechy i zalety
Czujnik InLab® OptiOx-5m do pomiaru tlenu rozpuszczonego jest oparty na niezawodnej technologii optycznej RDO (Rugged Dissolved Oxygen).
RDO jest szybki, precyzyjny i daje niezwykle powtarzalne wyniki.
Dzięki solidnej konstrukcji i dostosowanym akcesoriom, InLab® OptiOx-5 m jest prawdziwie wszechstronnym urządzeniem. W rezultacie jest idealnie przystosowany do pracy w trudnych warunkach terenowych (gdy jest wyposażony w osłonę ochronną OptiOx), a także w laboratorium.
Informacje prawne
ISM is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)