Kluczowe dokumenty
MT51344026
Mettler Toledo InLab® 74 series conductivity probe
InLab® 741, cable L 5 m, Mini-DIN connector
About This Item
Kod UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
stainless steel shaft
opis
2 pole stainless steel cell
cell constant 0.105 cm-1
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51344026
zakres pomiaru przewodności
0.001-500 μS/cm
dł. × szerokość
120 mm × 12 mm
dł. kabla
5 m
Informacje prawne
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)