MT51343150
Mettler Toledo InLab® Viscous & Viscous Pro pH electrode
Without temperature probe
About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiały
glass membrane (polymer)
glass shaft (HA)
opis
S7 connector
Without cable
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51343150
dł. × szerokość
40 mm × 6 mm
Opis ogólny
Model InLab® Viscous został opracowany specjalnie dla lepkich i bardzo kleistych próbek.
System referencyjny SteadyForce™ gwarantuje odprowadzanie elektrolitów, nawet w przypadku najbardziej kleistych i tłustych próbek, np. kosmetyków, farb lub żywic.
Kształt został dobrany tak, aby jak najmniej próbki przylegało do wałka i ułatwiało czyszczenie. Rezultatem jest rozwiązanie problemu dla najtrudniejszych typów próbek, materiałów o wysokiej lepkości.
System referencyjny SteadyForce™ gwarantuje odprowadzanie elektrolitów, nawet w przypadku najbardziej kleistych i tłustych próbek, np. kosmetyków, farb lub żywic.
Kształt został dobrany tak, aby jak najmniej próbki przylegało do wałka i ułatwiało czyszczenie. Rezultatem jest rozwiązanie problemu dla najtrudniejszych typów próbek, materiałów o wysokiej lepkości.
- wysokowydajna elektroda przebijająca - specjalnie zaprojektowana do próbek o wysokiej lepkości
- próbek
- łatwa do czyszczenia
- System referencyjnySteadyForce™
Informacje prawne
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
SteadyForce is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)