Kluczowe dokumenty
MT51340345
Mettler-Toledo Economic & Easy pH electrode
DIN connection, glass, HA membrane, glass shaft, Suitable for TRIS buffers
About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiały
glass shaft
glass, HA membrane
opis
Fill solution: 3M KCl sat. AgCl
Reference system: Ag/AgCl
Właściwości
Suitable for TRIS buffers
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51340346
zakres pomiaru temperatury
0-80 °C
dł. × śr.
120 mm × 12 mm
zakres pH
0-14
Opis ogólny
Czujniki LightEdition (LE) są dostosowane do wysokiego stosunku ceny do wydajności. Oferta obejmuje czujniki do wszystkich popularnych zastosowań i koncentruje się na niskich kosztach utrzymania i łatwej obsłudze.
Idealnie pasuje do mierników Five i Education Line.
Dostarczany z kablem o długości 1,0 m.
pH electrode LE420-DIN
The movable PTFE sleeve junction makes the LE420 the right choice for emulsions, TRIS buffers and any other challenging application.
Movable PTFE reference junction
Suitable for low hydrogen concentration
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)