Kluczowe dokumenty
MT51340024
Adapter elektrody Mettler Toledo NS 14/15 do 12 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.79
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51340024
Opis ogólny
Tuleja adaptera do NS 14.5 dla czujników o średnicy wału 12-15 mm (materiał: PE)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)