Kluczowe dokumenty
MT51302602
Mettler-Toledo SevenGo Duo pH/conductivity
SG23 field kit, InLab® Expert Pro-ISM and InLab® 738-ISM, cable L 2 m
About This Item
Kod UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.61
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opis
Calibration Max. 3 points, 4 predefined buffer groups
Conductivity range 0.10 μS/cm ... 500 mS/cm (+/-0.5%)
Resistivity range 0.00 ... 100.00 MOhm*cm
Temperature range °C pH/mV: -5.0 ... 105/LF: -5.0 ... 105.0 (+/- 0.2)
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51302602
zakres pomiaru TDS
0.1 mg/L (min)
300 g/L (max)
zakres pomiaru mV
-1999-1999, accuracy: ±1
dł. kabla
2 m
moc baterii
4 AA (included in standard delivery)
zakres pH
0-14
Opis ogólny
8239 łączy w sobie łatwość obsługi, jakość i niezawodność pomiarów. Miernik został zaprojektowany w taki sposób, aby pojedyncze naciśnięcie klawisza uruchamiało kalibrację lub pomiar albo umożliwiało dostęp do zapisanych wyników lub ustawień systemu. Wersje zestawowe są również dobrze przystosowane do użytku na zewnątrz lub w obszarze produkcyjnym, ponieważ zarówno miernik, jak i czujniki są wodoszczelne (IP67).
Rewolucyjny inteligentny system zarządzania czujnikami(8152) oferuje użytkownikowi jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa. Dane kalibracyjne są przechowywane w chipie czujnika i są wykorzystywane automatycznie po podłączeniu czujnika do miernika. Gwarantuje to, że miernik zawsze korzysta z najnowszych danych kalibracyjnych.
Cechy i zalety
Rutynowy miernik pH/przewodności (IP67)
Przenośny dwukanałowy miernik do określania pH, mV, przewodności, TDS (całkowita ilość rozpuszczonych ciał stałych), zasolenia i oporu właściwego
3-punktowa kalibracja pH z wyborem spośród 4 predefiniowanych i jednej zdefiniowanej przez użytkownika grupy buforów
Pamięć danych na 99 rekordów danych GLP
Inteligentne zarządzanie czujnikiem (ISM)
Doskonała obsługa dzięki wyświetlaczowi o wysokim kontraście z dużymi cyframi
Powtarzalne wyniki dzięki automatycznemu wykrywaniu punktu końcowego, automatycznemu wykrywaniu bufora i kompensacji temperatury
Wytrzymała wodoszczelna obudowa (IP67)
Obejmuje miernik, 1388 Expert Pro-ISM i 1388 738-ISM (oba IP67, kabel 2 m), gumowy futerał, saszetki kalibracyjne, butelki na próbki, klips na 2 elektrody i kompaktowe etui Field Compact Case.
Informacje prawne
ISM is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
SevenGo is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
SevenGo Duo is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)