MT51107873
Mettler Toledo DX series ISE half-cells electrode
Lead selective
About This Item
Kod UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Materiały
membrane (Polymer)
shaft (POM/PVC)
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51107873
zakres pomiaru
1.0-1.0-3
zakres pomiaru temperatury
0-50 °C
pH
2-8
Opis ogólny
Modułowe i wszechstronne półogniwa jonoselektywne METTLER TOLEDO serii DX składają się z dwóch elementów: uniwersalnego trzonu i modułu membranowego specyficznego dla jonów. Moduł ten może być wymieniany, umożliwiając pomiar wybranego jonu. Wystarczy zamówić zestaw membran specyficznych dla danego jonu, zamontować nowy moduł na wale półogniwa ISE i już mamy nowe urządzenie ISE!
elektrolit dla elektrody odniesienia: 1 mol/L KNO3, roztwór ISA: 1 mol/L KNO3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)