Kluczowe dokumenty
MT30266945
Mettler Toledo FiveEasy Plus conductivity bench meter
model, FP30, Kit including LE703 conductivity electrode, AC/DC input 230 V AC, universal plug set
About This Item
Kod UNSPSC:
41115609
NACRES:
NB.61
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Właściwości
display 4.3 in. LCD
model FP30
Mini-DIN connector
zakres pomiaru przewodności
0.01-500,000 μS/cm, accuracy: ±0.5%
zakres pomiaru temperatury
-5-105 °C, accuracy: ±0.3 °C, resolution: 0.1 °C
moc baterii
12 V
Opis ogólny
Idealnie nadające się do zastosowań laboratoryjnych, nowe przyrządy stacjonarne FiveEasy i FiveEasy Plus zapewniają wysokiej jakości pomiary pH/mV lub przewodności za jednym kliknięciem przycisku. Kompaktowa konstrukcja i różne możliwości eksportu danych sprawiają, że przyrządy z serii FiveEasy są idealnym towarzyszem do uzyskiwania wiarygodnych danych pomiarowych, a wszystko to w rozsądnej cenie.
Cechy i korzyści
Intuicyjna obsługa - łatwe pomiary
Intuicyjne rozmieszczenie przycisków i proste menu sprawiają, że pomiary można wykonać za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Kompaktowa konstrukcja - oszczędność miejsca
Dzięki kompaktowej konstrukcji mierniki z serii Five zajmują niewiele miejsca na stole. Uchwyt czujnika można łatwo zdjąć i przechowywać z boku miernika po użyciu.
Szybka łączność - prosty i bezpieczny transfer danych
Mierniki serii FiveEasy Plus umożliwiają eksport danych bezpośrednio do drukarki lub komputera w celu dalszego przetwarzania za pomocą portów RS232 lub USB.
Inne uwagi
Idealnie nadaje się do próbek wodnych o średniej i wysokiej przewodności.
Informacje prawne
FiveEasy is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)