Kluczowe dokumenty
MT30040000
Mieszadło magnetyczne Mettler-Toledo 8143, do użytku z 8141 i 8144
Must be connected to meter
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.79
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 30040000
Opis ogólny
Mieszadło magnetyczne 8143 firmy Mettler Toledo zapewnia dodatkowy stopień precyzji w zastosowaniach. Zasilane i sterowane zewnętrznie, mieszadło magnetyczne pozwala na większą powtarzalność wyników i wyższą wydajność procesu pomiarowego.
Mieszadło magnetyczne można łączyć z miernikiem pH/jonów 8141 S220, miernikiem przewodności SevenCompact S230 lub wieloparametrowym miernikiem stacjonarnym 8144.
Informacje prawne
SevenCompact is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
SevenExcellence is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
uMix is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)